Learn More
Cotinine, MedChemExpress
Descripción
Cotinine ((-)-Cotinine), an alkaloid in tobacco and a major metabolite of nicotine, is used as a biological indicator to measure the composition of tobacco smoke
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cotinine |
| CAS | 486-56-6 |
| Color | Light Brown |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H12N2O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (-)-Cotinine (S)-Cotinine NIH-10498 |
| Información de solubilidad | Ethanol : 120 mg/mL (680.97 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 65 mg/mL (368.86 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N(C)[C@H](C2=CC=CN=C2)CC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 176.22 |
| Mostrar más |