Learn More
Cotinina, LoGiCal
Código de producto. 30464282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464282 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464282 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0517.03
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cotinine
CAS 486-56-6
Nombres de analitos o componentes Cotinine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H12 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (5S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one, Nicotine Imp. C (EP), Cotinine, (-)-Cotinine, Nicotine USP Related Compound C, Nicotine USP RC C, Nicotine Related Compound C, Nicotine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
Nombre IUPAC (5S)-1-metil-5-piridin-3-ilpirrolidin-2-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 176.22
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.095 g/mol