Learn More
(-)-Cotinina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327047 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327047 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11708000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cotinine
CAS 486-56-6
Nombres de analitos o componentes Cotinine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H12 N2 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (5S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one, Nicotine Imp. C (EP), Cotinine, (-)-Cotinine, Nicotine USP Related Compound C, Nicotine USP RC C, Nicotine Related Compound C, Nicotine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
SMILES CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
Nombre IUPAC (5S)-1-metil-5-piridin-3-ilpirrolidin-2-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 176.22
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.095 g/mol