Learn More
Cotarnine, TRC
Código de producto. 30133771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133771 50 mg 50 miligramos
30010905 100 mg 100 miligramos
17993295 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133771 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC71750550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82-54-2
Fórmula molecular C12 H15 N O4
Peso molecular (g/mol) 237.25
Sinónimo 5,6,7,8-Tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-ol
Nombre IUPAC 4-metaxi-6-metil-7,8-dihidro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolina-5-ol
SMILES COc1c2OCOc2cc3CCN(C)C(O)c13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cotarnine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO4/c1-13-4-3-7-5-8-10(17-6-16-8)11(15-2)9(7)12(13)14/h5,12,14H,3-4,6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1001