Learn More
Cloruro de cotarnina, TRC
Código de producto. 30355688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30355688 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30355688 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC71750025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cotarnine Chloride
CAS 10018-19-6
Fórmula molecular C12 H14 N O3 . Cl
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinolinium, 7,8-dihydro-4-methoxy-6-methyl-, chloride (1:1), 1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinolinium, 7,8-dihydro-4-methoxy-6-methyl-, chloride (8CI,9CI), Cotarnine chloride (6CI,7CI), 7,8-Dihydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolinium chloride, Cotarninium chloride, Stypticin
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14NO3.ClH/c1-13-4-3-8-5-10-12(16-7-15-10)11(14-2)9(8)6-13;/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].COc1c2OCOc2cc3CC[N+](=Cc13)C
Nombre IUPAC Cloruro de 4-metoxi-6-metil-7,8-dihidro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-6-io
Peso molecular (g/mol) 255.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0662