Learn More
Corning™ Costar™ Thermowell™ Plate Sealing Mat
Código de producto. 10634891 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Caucho de silicona
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Material unitSize
10634891 Caucho de silicona paquete de 25
1 options
Código de producto. 10634891 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6555
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
For use with Thermowell P, M, and all Thermowell 96-well polypropylene plates.
  • For 96-well plates
  • Fits Thermowell P (Cat. No. 07-200-541), Thermowell M (Cat. Nos. 07-200-245 and -691) and all Thermowell 96-well polypropylene plates
  • Minimizes evaporation, condensation, and prevents cross-contamination
  • Eliminates need for oil overlays in thermal cyclers with heated lids
  • Reusable silicone rubber
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Caucho de silicona
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Autoclavable
N.° de pocillos 96
N.º por caja 25
N.° por paquete 1
Tipo de producto Sealing Mat
Plate Compatibility 96-well Polypropylene Plate