Descripción
- El filtro de PTFE (paquete de 5) está pensado para el controlador de pipeteo Stripettor™ Plus
- Tamaño de poro: 0,45 μm
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Tipo | Recargador/adaptador |
| Para utilizar con (equipo) | Pipeteador/dispensador Costar™ stripettor |
| Requisitos eléctricos | 120 V, 60 Hz |
| Tensión | 120 V |
| Frecuencia | 60 Hz |