Learn More
Corning™ Depósitos de reactivos desechables estériles Costar™
BIOPHARMA
Código de producto. 10320551 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
Envase:
A granel
En envase individual
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 100
paquete de 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Envase Tamaño de la unidad
10320551 50 ml A granel 200 PCS
10119110 100 ml En envase individual paquete de 100
10261391 50 ml En envase individual paquete de 100
10712541 100 ml A granel paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10320551 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4870
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con poliestireno modificado para mayor resistencia. Los depósitos de reactivos desechables estériles Corning™ Costar™ son ideales para la carga repetitiva de pipetas multicanal.
Los depósitos de reactivos desechables estériles Costar™ son ideales para la carga repetitiva de pipetas multicanal.
  • Fabricados con poliestireno modificado (blanco)
  • Envasados individualmente, estériles
  • Desechable
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 145 x 70 x 28 mm
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tipo Depósito de reactivos
Altura (métrico) 28 mm
Longitud (métrico) 145 mm
N.º por caja 200/caja
N.° por paquete 5/Paq.
Envase A granel
Anchura (métrico) 70 mm
Desechables Sí