Learn More
Corning™ Depósitos de reactivos desechables estériles Costar™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10119110 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
Envase:
A granel
En envase individual
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 100
paquete de 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Envase unitSize
10119110 100 ml En envase individual paquete de 100
10320551 50 ml A granel 200 PCS
10261391 50 ml En envase individual paquete de 100
10712541 100 ml A granel paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10119110 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4873
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.00€
    380.86€ / paquete de 100
    Ahorro 27.14€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con poliestireno modificado para mayor resistencia. Los depósitos de reactivos desechables estériles Corning™ Costar™ son ideales para la carga repetitiva de pipetas multicanal.
Los depósitos de reactivos desechables estériles Costar™ son ideales para la carga repetitiva de pipetas multicanal.
  • Fabricados con poliestireno modificado (blanco)
  • Envasados individualmente, estériles
  • Desechable
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 145 x 85 x 35 mm
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Altura (métrico) 35 mm
Longitud (métrico) 145 mm
N.º por caja 100/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Envase En envase individual
Anchura (métrico) 885 mm
Desechables Un solo uso