Descripción
Tlos tubos para PCR individuales están fabricados en polipropileno de pared fina y diseñados para ajustarse a la perfección a los bloques de calor y optimizar la transferencia del calor Los tubos no contienen ARNasa ni ADNasa, son esterilizables en aut
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Color del tapón | Transparente |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 0,5 ml |
| Cantidad | 250/Paq. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Bloques de calor para transferencia de calor rápida |
| Forma | Fondo cónico |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más |