Learn More
Corning™ Insertos Costar™ Netwell™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10426651 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
15 mm; 74 μm
Código de producto.
10426651 15 mm; 74 μm
1 options
Código de producto. 10426651 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3477
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.00€
    514.43€ / paquete de 48
    Ahorro 30.57€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza como transportadores de tejido, soportes y tamices para el cultivo de órganos pequeños, cortes de tejido o explantes en la interfaz de medios de aire y proporciona una filtración gruesa de homogeneizados de tejido, suspensiones celulares y micr
Los insertos Netwell tienen fondos de malla de poliéster (PET) adheridos a un anillo de poliestireno o carcasa. Se utilizan como portadores de tejidos, soportes y tamices para el cultivo de órganos pequeños, cortes de tejido o explantes en la interfaz de medios aéreos. Se pueden utilizar para filtrar de forma gruesa homogeneizados de tejidos, suspensiones celulares o microportadores. Los accesorios permiten utilizarlos como un práctico portador para la tinción inmunocitoquímica de cortes de cultivo tisular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza como transportadores de tejido, soportes y tamices para el cultivo de órganos pequeños, rebanadas de tejido o explantes en la interfaz de medios de aire, proporciona una filtración gruesa de homogeneizados de tejido, suspensiones celulares y mi
Material Poliestireno