Description
- No se suministran estériles y son esterilizables en autoclave.
- Graduaciones externas y zona de escritura mate para facilitar la identificación de las muestras.
- El diseño con sellado positivo permite abrirlos y cerrarlos de forma continuada.
- Superficie plana para un etiquetado cómodo.
- Soporta un RCF máximo de 17 000 x g.
- Sin ARNasa/ADNasa.
Specifications
Specifications
| Estilo de tapón | Tapón a presión |
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Color del tapón | Rainbow |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 0,65 ml |
| Color | Surtido |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 200/Paq. |
| Envase | 1000/paq. |
| Show More |