Learn More
Corning™ Frascos de almacenamiento desechables de poliestireno Costar™
BIOPHARMA
Código de producto. 10539082 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 ml
1 L
Tamaño de la unidad:
12 PCS
24 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10539082 250 mL 12 PCS
10052491 125 mL 24 PCS
10179200 500 ml 12 PCS
10177500 1 L 12 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10539082 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 8390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.98€
    90.20€ / paquete de 12
    Ahorro 9.78€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con poliestireno transparente para ofrecer resistencia y una visibilidad óptima. Los frascos de almacenamiento Corning™ Costar™ desechables ofrecen la solución ideal para el almacenamiento de medios, tampones y otras soluciones acuo
  • Frascos desechables de poliestireno ideales para el almacenamiento de medios, tampones y otras soluciones acuosas.
  • El estilo tradicional de Costarl™ tiene lados suaves
  • El tapón de cierre hermético (45 mm) proporciona un sellado hermético y ayuda a minimizar el riesgo de contaminación.
  • Los frascos se pueden utilizar con los sistemas de filtración en vacío de Corning con tamaños de cuello de 45 mm (números cat. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 y 431174).
  • Estéril
  • Apirógenas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8,45 oz, 250 ml
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Transparente
Material Poliestireno
N.º por caja 12/caja
N.° por paquete 1/paq.
Esterilidad Estéril
Color del tapón Rojo
Acabado del cuello 45
Closure Included Yes
Graduated Yes
Boca Wide, Threaded
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón 45 mm
Tipo de tapón Cierre hermético
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Forma Cilíndrico
Desechables Single-use
Tipo de producto Storage Bottle