Learn More
Corning™ Pipetas de aspiración desechables Costar™
BIOPHARMA
Código de producto. 10332282 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
Tipo de empaquetado:
A granel
Envoltura de plástico transparente individual
Envoltura individual de papel/plástico
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
500 PCS
paquete de 1000
paquete de 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
10332282 2 ml Envoltura de plástico transparente individual paquete de 1000
10403962 1 ml A granel 1000 PCS
11895830 2 ml Envoltura individual de papel/plástico 500 PCS
10424342 5 ml Envoltura de plástico transparente individual paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10332282 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 9186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.24€
    604.38€ / paquete de 1000
    Ahorro 62.86€
    9% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno para ofrecer resistencia, claridad y durabilidad. Las pipetas de aspiración desechables Corning™ Costar™ son ideales para aspirar líquidos de forma aséptica mediante succión al vacío.
  • Construcción de poliestireno de una pieza
  • Estériles y certificadas como apirógenas
  • Sin graduaciones; sin tapón
  • Forma de la punta: Redonda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Aspiración
Material Poliestireno
Longitud (imperial) 10,9 in
Estilo de punta Redondo
Tipo de empaquetado Envoltura de plástico transparente individual
Volumen (imperial) 0,067 oz
Volumen (métrico) 2 ml
Longitud (métrico) 27,7 cm
Desechables Un solo uso