Learn More
Corning™ Sistema de tubo de clúster de 96 pocillos
Código de producto. 10256531 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Tubo de clúster de microplaca
Tubo de microplacas de 8 tiras
Formato:
Tira
Tubo
Cantidad:
12 tiras/gradilla, 120 tiras/caja
12/rack
96/rack
A granel
A granel, 120 tubos/bolsa
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
120 PCS
960 PCS
paquete de 120
paquete de 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Formato Cantidad Esterilidad Tamaño de la unidad
10256531 Tubo de clúster de microplaca Tubo A granel No estéril paquete de 960
11763994 Tubo de microplacas de 8 tiras Tira 12 tiras/gradilla, 120 tiras/caja No estéril paquete de 120
10681432 Tubo de microplacas de 8 tiras Tira 12/rack Estéril paquete de 120
10085431 Tubo de microplacas de 8 tiras Tira A granel, 120 tubos/bolsa No estéril 120 PCS
10285471 Tubo de clúster de microplaca Tubo 96/rack No estéril 960 PCS
10690112 Tubo de clúster de microplaca Tubo 96/rack Estéril paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10256531 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.36€
    115.99€ / paquete de 960
    Ahorro 12.37€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Fabricado con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. El sistema de agrupación de tubos Corning™ es ideal para recogida de células, absorción celular y ensayos de unión de receptores, así como para radioinmunoensayos.
  • Compuesto por 96 tubos de polipropileno en un formato de microplaca estándar.
  • Incluye tubos de 1,2 ml disponibles individualmente o en tiras de ocho tubos.
  • Los tapones de tubos de polietileno están disponibles en tiras de 8 tapones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Tubo
Cantidad A granel
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Tipo de producto Tubo de clúster de microplaca
Esterilidad No estéril
N.° por paquete 960/Paq.
N.º por caja 960/caja
Color Translúcido
Volumen (métrico) 1 ml
Para utilizar con (equipo) Microplaca estándar de 96 pocillos para cosecha de células, ensayos de captación celular y unión de receptores y radioinmunoanálisis, útil con pipetas mono y multicanal, además de en centrífugas y estaciones de trabajo robotizadas
Volumen (imperial) 0,033 oz
Número de pocillos 96