Descripción
- Las microplacas de cultivo celular son estériles y no pirogénicas.
- Tapas disponibles donde se indica
Cat. núms. 3798 y 3898 procesados para mejorar la hidrofilicidad para hemaglutinación y ensayos similares.
Los números de cat. 3585 y 3595 tienen tapas especiales de baja evaporación.
El cat. n.º 3841 se fabrica asépticamente.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 4 envases interiores de 25 |
| Tipo de enlace | Sin tratar |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | EIA/RIA |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 75 to 200 μl |
| Mostrar más |