Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno transparente de 96 pocillos
Código de producto. 10265362 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Forma del pocillo:
Base cónica (pocillo V)
Base plana (pocillo F)
Redondo
Tratamiento de superficie:
Sin tratar
Tratado
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tapa:
Con tapa
Sin tapa
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 48
paquete de 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Forma del pocillo Tratamiento de superficie Esterilidad Tapa Tamaño de la unidad
10265362 Redondo Sin tratar Estéril Con tapa paquete de 100
10367841 Base cónica (pocillo V) Sin tratar Estéril Sin tapa paquete de 48
10035351 Redondo Sin tratar No estéril Sin tapa paquete de 100
10631462 Base cónica (pocillo V) Tratado No estéril Sin tapa paquete de 100
10296381 Redondo Sin tratar Estéril Sin tapa paquete de 50
10163711 Redondo Sin tratar Estéril Sin tapa paquete de 100
10766482 Base cónica (pocillo V) Sin tratar No estéril Sin tapa paquete de 100
10216341 Base plana (pocillo F) Sin tratar Estéril Con tapa paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10265362 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3788
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno transparente de calidad médica para una mayor resistencia y visibilidad. Las microplacas de poliestireno transparente de 96 pocillos Corning™ ofrecen una solución excelente para el cultivo de células y los ensayos colorimétricos (absorbancia). Utilice microplacas de 96 pocillos para la miniaturización y automatización en laboratorios.
  • Las microplacas de cultivo celular son estériles y no pirogénicas.
  • Tapas disponibles donde se indica
Cat. núms. 3798 y 3898 procesados para mejorar la hidrofilicidad para hemaglutinación y ensayos similares.
Los números de cat. 3585 y 3595 tienen tapas especiales de baja evaporación.
El cat. n.º 3841 se fabrica asépticamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Tipo de enlace Sin tratar
Color Transparente
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 75 to 200 μl
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Redondo
Para utilizar con (aplicación) De naturaleza hidrófoba y para la unión de biomoléculas mediante interacciones pasivas. Apto para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas
N.º por caja 100/caja
N.° por paquete 20/paq.