Learn More
Corning™ Placas de varios pocillos transparentes Costar™
BIOPHARMA
Código de producto. 11389494 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Área de cultivo:
1,9 cm2
3,8 cm2
9,5 cm2
Volumen del pocillo (métrico):
3,4 mL
6,9 ml
16,8 mL
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Área de cultivo Volumen del pocillo (métrico) Tamaño de la unidad
11389494 9,5 cm2 16,8 mL paquete de 100
11399494 3,8 cm2 6,9 ml paquete de 100
11309504 1,9 cm2 3,4 mL 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11389494 Supplier Corning™ Supplier No. 3736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.07€
    298.48€ / paquete de 100
    Ahorro 32.59€
    9% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
De naturaleza hidrófoba y para la adherencia de biomoléculas mediante interacciones pasivas. Las placas transparentes de pocillos múltiples Corning™ Costar™ proporcionan una solución ideal para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas que pueden interactuar con la superficie.
  • Códigos alfanuméricos individuales para la identificación de pocillos, fondo plano
  • Con tratamiento para una fijación celular óptima (salvo que se indique lo contrario)
  • La superficie Corning™ CellBIND™ es un novedoso tratamiento de cultivo celular que aumenta la humectabilidad de la superficie para una fijación celular más uniforme y consistente.
  • Las placas con superficie de adherencia ultrabaja incluyen una capa de hidrogel unida covalentemente que minimiza la fijación celular, la absorción de proteínas y la activación celular.
  • La superficie de osteoensayo Corning es un recubrimiento cristalino inorgánico, creando una superficie que imita el hueso in vivo, para cultivo celular óseo in vitro y ensayos.
  • Estéril
  • Apirógenas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato Estándar
Tapa Con tapa
Área de cultivo 9,5 cm2
matriz, red, conjunto 2 x 3
Tipo de enlace Adherencia media
Color Transparente
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 16,8 mL
N.° de pocillos 6
Volumen de trabajo (métrico) De 1,9 a 2,9 ml
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
N.º por caja 100/caja
N.° por paquete 5/Paq.
Color de pocillo Transparente