Learn More
Corning™ Microplaca de fondo en forma de V con tratamiento para cultivo de 96 pocillos
Shop All Corning Products
Description
- Las microplacas de cultivo celular son estériles y no pirogénicas.
- Tapas disponibles donde se indica
Cat. núms. 3798 y 3898 procesados para mejorar la hidrofilicidad para hemaglutinación y ensayos similares.
Los números de cat. 3585 y 3595 tienen tapas especiales de baja evaporación.
El cat. n.º 3841 se fabrica asépticamente.
Specifications
Specifications
| Código de barras | No Barcode |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| Área de cultivo | 0.38 cm2 |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tipo de enlace | Tratado con TC |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplate |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Show More |