Learn More
Corning™ Placas para cultivo celular con fondo plano Costar™
BIOPHARMA
Código de producto. 10732552 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Área de cultivo:
1,9 cm<>2>
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Área de cultivo Tamaño de la unidad
10732552 1,9 cm<>2> paquete de 100
1 options
Código de producto. 10732552 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.21€
    354.82€ / paquete de 100
    Ahorro 38.39€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Placas tratadas para cultivo de tejidos para ofrecer una adhesión celular excelente. Las microplacas para cultivo de células de fondo plano Corning™ Costar™ proporcionan un excelente dispositivo para las pruebas de diagnóstico cuando la adhesi
  • Diseñado para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo experimentos generales de crecimiento celular, estudios de clonación, aislamiento de virus y pruebas de susceptibilidad, y pruebas in vitro
  • Los fondos de la placa tienen un grosor uniforme que permite la observación sin distorsiones y el examen microscópico
  • Coordenadas alfanuméricas colocadas en el mismo plano focal que la celda de crecimiento para una referencia cómoda de la posición del pocillo.
  • Los bordes de agarre facilitan el manejo
  • Todas las placas tienen tapas no reversibles con anillos de condensación que minimizan la evaporación y el riesgo de contaminación
  • Hecho de poliestireno de grado médico, ópticamente transparente
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Certificados como apirógenos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
matriz, red, conjunto 4 x 6
Cierre incluido Con tapa
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 3,4 mL
Color Transparente
Área de cultivo 1,9 cm<>2>
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo de tejidos
Tipo Microplaca de Cultivo Celular
Volumen de trabajo (métrico) 0,5 ml
Número de pocillos 24
N.º por caja 100 (Envueltos individualmente)
N.° por paquete Envuelto individualmente
Envase Envueltas individualmente
Cantidad 100/Cajas de cartón
Diámetro (métrico) 1,6 cm