Learn More
Corning™ Microplaca de media área de 96 pocillos, tratamiento para cultivo celular, fondo plano
Tienda Corning Productos
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | alfanumérico |
| Formato | Zona media |
| Tapa | Con tapa |
| Área de cultivo | 0,16 cm2 |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 20/paq., 100/caja |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Media área |
| Para utilizar con (equipo) | Lectores de placa |
| Material | Poliestireno |
| Mostrar más |