Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno de color blanco o negro de fondo transparente y 96 pocillos
Tienda Corning Productos
Descripción
- Poliestireno moldeado, con paredes opacas y fondos ópticamente transparentes
- Los fondos son un 60 % más delgados que los de las microplacas de poliestireno convencionales para proporcionar una fluorescencia de fondo más baja y permitir lecturas de hasta 340 nm
- Paredes opacas de color negro o blanco que evitan la diafonía entre pocillos
- Recomendadas para volúmenes de trabajo de 75 a 200 μl
- Disponible sin tratar para ensayos basados en soluciones, con alta unión para aplicaciones de inmunoensayo, o cultivo de tejido tratado para el crecimiento celular
- Las opciones de superficie tratada no tienen revestimiento, no requieren ninguna manipulación especial y son estables a temperatura ambiente
- Las microplacas estériles se han esterilizado mediante radiación gamma y cuentan con certificado de apirógenas
- Ideales para diluciones en serie, hemaglutinaciones, ensayos de precipitación y aplicaciones generales de almacenamiento
- Las dimensiones de la placa cumplen los estándares propuestos del sector
Información de órdenes
Los modelos con n.ºcat. 07-200-568 también están disponibles en packs de 25.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Negro, Fondo transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 75 to 200 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Unión alta |
| Forma del pocillo | Base plana (pocillo F) |
| Mostrar más |