Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno de color blanco o negro de fondo transparente y 96 pocillos
Código de producto. 10337461 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco, Fondo transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10337461 Blanco, Fondo transparente paquete de 100
1 options
Código de producto. 10337461 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00€
    1113.50€ / paquete de 100
    Ahorro 81.50€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Añadir a la cesta
Fabricada con poliestireno de calidad médica para ofrecer una mayor resistencia. Las microplacas de color negro o blanco de fondo transparente y 96 pocillos Corning™ permiten la visualización microscópica directa. Para ensayos de fluorescencia y luminiscencia, ensayos moleculares y basados en células.
  • Los fondos son un 60 % más delgados que los de microplacas de poliestireno convencionales, lo que se traduce en una fluorescencia de fondo más baja y unas lecturas de hasta 340 nm.
  • Las paredes opacas evitan la diafonía entre pocillos.
  • El fondo plano ópticamente transparente permite la visualización microscópica directa.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Formato Estándar
    Tapa Sin tapa
    matriz, red, conjunto 8 x 12
    Color Blanco, Fondo transparente
    Material Poliestireno
    N.° de pocillos 96
    Volumen de trabajo (métrico) De 75 to 200 μl
    Esterilidad No estéril
    Tratamiento de superficie Sin tratar
    Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
    Para utilizar con (aplicación) De naturaleza hidrófoba y para la unión de biomoléculas mediante interacciones pasivas. Apto para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas
    N.º por caja 100/caja
    N.° por paquete 25/Paq.
    Cantidad 100/caja