Learn More
Corning™ Bloques de ensayo de 96 pocillos
BIOPHARMA
Código de producto. 10554522 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Volumen del pocillo (métrico):
500 μl
1000 μl
2000 μl
Forma del pocillo:
Base cónica (pocillo V)
Base redonda y cónica (pocillo V)
Redondo
N.° de pocillos:
96
Tamaño de la unidad:
100 PCS
25 PCS
paquete de 100
paquete de 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Volumen del pocillo (métrico) Forma del pocillo N.° de pocillos Tamaño de la unidad
10554522 No estéril 2000 μl Base cónica (pocillo V) 96 100 PCS
10779922 No estéril 500 μl Base redonda y cónica (pocillo V) 96 paquete de 100
10689141 No estéril 1000 μl Redondo 96 paquete de 100
10708212 Estéril 2000 μl Base cónica (pocillo V) 96 25 PCS
10196761 Estéril 1000 μl Redondo 96 paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10554522 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1324.30€
    1186.05€ / paquete de 100
    Ahorro 138.25€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Fabricados con polipropileno aclarado para ofrecer claridad óptica. Los bloques de ensayo de 96 pocillos Corning™ son ideales para las aplicaciones de almacenamiento de compuestos, ensayos y crecimiento celular.
Las microplacas de polipropileno Corning ofrecen formatos de pocillos tanto de volumen pequeño como de volumen grande (bloques) para cumplir sus requisitos de ensayo y almacenamiento.
  • Fondo de pocillo plano, redondo o en forma de V.
  • Presenta alturas de faldón uniformes para aumentar la superficie de agarre robótico.
  • El polipropileno resistente a disolventes ofrece compatibilidad con numerosos disolventes orgánicos habituales (p. ej., DMSO, etanol y metanol)
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Disponibles en versión estéril y no estéril.
Certifications
Certificadas como libres de ARNasa y ADNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 20 envases interiores de 5
Tipo de enlace Sin tratar
Color Transparente
Tipo de producto Bloques de ensayo de 96 pocillos
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 2000 μl
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Base cónica (pocillo V)
Para utilizar con (aplicación) Para la aplicación de crecimiento celular, ensayos y almacenamiento de compuestos
N.º por caja 100/caja
N.° por paquete 5/Paq.
Cantidad 100/caja