Descripción
Las microplacas de polipropileno Corning ofrecen formatos de pocillos tanto de volumen pequeño como de volumen grande (bloques) para cumplir sus requisitos de ensayo y almacenamiento.
- Fondo de pocillo plano, redondo o en forma de V.
- Presenta alturas de faldón uniformes para aumentar la superficie de agarre robótico.
- El polipropileno resistente a disolventes ofrece compatibilidad con numerosos disolventes orgánicos habituales (p. ej., DMSO, etanol y metanol)
- Sin ARNasa/ADNasa
- Disponibles en versión estéril y no estéril.
Certifications
Certificadas como libres de ARNasa y ADNasa
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 5 bolsas interiores de 5 unidades cada una |
| Tipo de enlace | Sin tratar |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Bloques de ensayo de 96 pocillos |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 1000 μl |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |