Learn More
Corning™ Pipeteadores multicanal Pette Costar™ 8-Pette™ y 12-Pette™
Código de producto. 10419521 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de canales:
8
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número de canales Tamaño de la unidad
10419521 8 cada uno
10417611 12 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10419521 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4888
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los pipeteadores de volumen ajustable pueden utilizar cualquier número de canales sin que afecte a la exactitud de pipeteo
Estas micropipetas multicanal de 20 a 200 μl cuentan con un mecanismo de aspiración y control de la dispensación exclusivo y ergonómico, diseñado para reducir la fatiga del pulgar durante el pipeteo repetitivo.
• El volumen se ajusta con un husillo a escala nonio
• Las micropipetas son totalmente esterilizables en autoclave
Información de órdenes
Compatible con todas las puntas de ajuste universal de Fisherbrand™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Número de canales 8
Línea de productos Costar 8-Pette and 12-Pette
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 20 to 200 μl