Learn More
Corning™ Bloque de almacenamiento de polipropileno Costar™ de 384 pocillos
Código de producto. 10554581 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
10554581 Estéril paquete de 25
10266141 No estéril paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10554581 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3964
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00€
    348.48€ / paquete de 25
    Ahorro 24.52€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Añadir a la cesta
Paredes laterales rígidas para un rendimiento óptimo en la manipulación automatizada
Las microplacas de polipropileno Corning ofrecen formatos de pocillos tanto de volumen pequeño como de volumen grande (bloques) para cumplir sus requisitos de ensayo y almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 16 x 24
Color Transparente
Material Polipropileno
N.° de pocillos 384
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Redondo
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de alto rendimiento que requieren volumen añadido
N.º por caja 25/caja
N.° por paquete 5/Paq.
Cantidad 25/caja
Color de pocillo Transparente