Learn More
Corynoxine, MedChemExpress
Código de producto. 16449178
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16449178 10 mg 10 miligramos
16441588 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16449178 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0901
MedChemExpress Corynoxine, a tetracyclic oxindole alkaloid, is isolated from the hooks of Uncaria macrophylla. Corynoxine is a natural autophagy enhancer that promotes the clearance of alpha-synuclein via Akt/mTOR pathway.
Corynoxine, a tetracyclic oxindole alkaloid, is isolated from the hooks of Uncaria macrophylla. Corynoxine is a natural autophagy enhancer that promotes the clearance of alpha-synuclein via Akt/mTOR pathway.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Corynoxine
CAS 6877-32-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28N2O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (260.10 mM)
SMILES O=C(NC1=C2C=CC=C1)[C@@]32[C@@](C[C@H](/C(C(OC)=O)=C\OC)[C@H](CC)C4)([H])N4CC3
Peso molecular (g/mol) 384.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.47
Porcentaje de pureza 99.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease