Learn More
Corynoxine B, MedChemExpress
Código de producto. 16459178
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459178 10 mg 10 miligramos
16451588 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16459178 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0901A
MedChemExpress Corynoxine B is an oxindole alkaloid isolated from Uncaria rhynchophylla (Miq.) Jacks (Gouteng in Chinese); a Beclin-1-dependent autophagy inducer.
Corynoxine B is an oxindole alkaloid isolated from Uncaria rhynchophylla (Miq.) Jacks (Gouteng in Chinese)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Corynoxine B
CAS 17391-18-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28N2O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (216.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=C2C=CC=C1)[C@]32[C@@](C[C@H](/C(C(OC)=O)=C\OC)[C@H](CC)C4)([H])N4CC3
Peso molecular (g/mol) 384.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.47
Porcentaje de pureza 99.04%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death