Learn More
Corynoxeine, MedChemExpress
Código de producto. 16449028
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16449028 10 mg 10 miligramos
16431448 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16449028 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0590
MedChemExpress Corynoxeine, isolated from the hook of Uncaria rhynchophylla, is a potent ERK1/ERK2 inhibitor of key PDGF-BB-induced vascular smooth muscle cells (VSMCs) proliferation.
Corynoxeine, isolated from the hook of Uncaria rhynchophylla, is a potent ERK1/ERK2 inhibitor of key PDGF-BB-induced vascular smooth muscle cells (VSMCs) proliferation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Corynoxeine
CAS 630-94-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26N2O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 3.8 mg/mL (9.94 mM)
SMILES O=C(NC1=C2C=CC=C1)[C@]32[C@@](C[C@H](/C(C(OC)=O)=C\OC)[C@@H](C=C)C4)([H])N4CC3
Peso molecular (g/mol) 382.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.45
Porcentaje de pureza 99.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation