Learn More
Corynoline, TRC
Código de producto. 30366841
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366841 10 mg 10 miligramos
30355078 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30366841 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC69690010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18797-79-0
Fórmula molecular C21 H21 N O5
Peso molecular (g/mol) 367.4
Sinónimo [1,3]Benzodioxolo[5,6-c]-1,3-dioxolo[4,5-i]phenanthridin-6-ol, 5b,6,7,12b,13,14-hexahydro-5b,13-dimethyl-, (5bR,6S,12bR)-, Chelidonine, 13-methyl-, Corynoline (7CI,8CI), [1,3]Benzodioxolo[5,6-c]-1,3-dioxolo[4,5-i]phenanthridine, chelidonine deriv., (+)-Corynoline, (5bR,6S,12bR)-5b,6,7,12b,13,14-Hexahydro-5b,13-dimethyl[1,3]benzodioxolo[5,6-c]-1,3-dioxolo[4,5-i]phenanthridin-6-ol, [1,3]Benzodioxolo[5,6-c]-1,3-dioxolo[4,5-i]phenanthridin-6-ol, 5b,6,7,12b,13,14-hexahydro-5b,13-dimethyl-, [5bR-(5bα,6β,12bα)]-
Nombre IUPAC (1R,12S,13R)-13,24-dimetilo-5,7,18,20-tetraoxa-24-azahexacyclo[11.11.0.02,10.04,8.014,22.017,21]tetracosa-2,4(8),9,14(22),15,17(21)-hexaen-12-ol
SMILES CN1Cc2c3OCOc3ccc2[C@@]4(C)[C@@H](O)Cc5cc6OCOc6cc5[C@@H]14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Corynoline
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21NO5/c1-21-14-3-4-15-19(27-10-24-15)13(14)8-22(2)20(21)12-7-17-16(25-9-26-17)5-11(12)6-18(21)23/h3-5,7,18,20,23H,6,8-10H2,1-2H3/t18-,20+,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.142