Learn More
Corylin, MedChemExpress
Código de producto. 16478908
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478908 10 mg 10 miligramos
16401358 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478908 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0236
MedChemExpress Corylin is a major bioactive compound isolated from Psoralea corylifolia L; antibiotic or anticancer compound.
Corylin is a major bioactive compound isolated from Psoralea corylifolia L
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Corylin
Forma física Powder
CAS 53947-92-5
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H16O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (312.17 mM)
SMILES O=C1C(C2=CC=C3C(C=CC(C)(C)O3)=C2)=COC4=CC(O)=CC=C14
Peso molecular (g/mol) 320.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.34
Porcentaje de pureza 98.54%