Learn More
Corylifol A, MedChemExpress
Código de producto. 16411588
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16411588 5 mg 5 miligramos
16409178 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16411588 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0897
MedChemExpress Corylifol A inhibits IL-6-induced STAT3 activation and phosphorylation, with an IC50 of 0.81 μM.
Corylifol A inhibits IL-6-induced STAT3 activation and phosphorylation, with an IC50 of 0.81 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Corylifol A
CAS 775351-88-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H26O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo Corylifol-A Corylinin
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (640.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(O)C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)\C)=C2)=COC3=CC(O)=CC=C13
Peso molecular (g/mol) 390.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.47
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid