Learn More
Cortisona, TRC
Código de producto. 17963295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17963295 1 g 1 g
17954835 25 g 25 g
17911925 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17963295 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC6965001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-06-5
Fórmula molecular C21 H28 O5
Peso molecular (g/mol) 360.44
Sinónimo Cortisone (8CI), 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione, 11-Dehydro-17-hydroxycorticosterone, 17-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone, 17α,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione, 17α,21β-Dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione, 17α-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone, Adrenalex, Compound E, Cortisate, Cortivite, Cortogen, Cortone, KE, Kendall's compound E, NSC 9703, Pregn-4-en-17α,21-diol-3,11,20-trione, Reichstein's substance Fa, Wintersteiner's compound F, δ4-Pregnene-17α,21-diol-3,11,20-trione
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,11-diona
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cortisone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.1937
Porcentaje de pureza >95%