Learn More
cortisona, Mikromol™
Código de producto. 17950946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17950946 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17950946 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0214.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cortisona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cortisone
CAS 53-06-5
Nombres de analitos o componentes Cortisone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H28 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Hydrocortisone Imp. B (EP), Cortisone (8CI), 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione, 11-Dehydro-17-hydroxycorticosterone, 17-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone, 17alpha,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione, 17alpha,21beta-Dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione, 17alpha-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone, Adrenalex, Compound E, Cortisate, Cortivite, Cortogen, Cortone, KE, Kendall's compound E, NSC 9703, Pregn-4-en-17alpha,21-diol-3,11,20-trione, Reichstein's substance Fa, Wintersteiner's compound F, Delta4-Pregnene-17alpha,21-diol-3,11,20-trione, Hydrocortisone Impurity B, Prednisone Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,11-diona
Peso molecular (g/mol) 360.44
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 360,1937 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.