Learn More
Cortisone, MedChemExpress
Código de producto. 16497316
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16497316 100 mg 100 miligramos
16421866 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16497316 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17461100mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Cortisone (17-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone), an oxidized metabolite of Cortisol (a Glucocorticoid). Cortisone acts as an immunosuppressant and anti-inflammatory agent. Cortisone can partially intervene in binding of Glucocorticoid to Glucocorticoid-receptor at high concentrations.
Cortisone (17-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone), an oxidized metabolite of Cortisol (a Glucocorticoid). Cortisone acts as an immunosuppressant and anti-inflammatory agent. Cortisone can partially intervene in binding of Glucocorticoid to Glucocorticoid-receptor at high concentrations.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cortisone
Forma física Solid
CAS 53-06-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H28O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo 17-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone Kendall's compound E
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (277.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1(C2)[C@](C(CO)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C2=O)=O
Peso molecular (g/mol) 360.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.44
Porcentaje de pureza 98.0%