Learn More
Acetato de cortisona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cortisone Acetate |
| CAS | 50-04-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C23 H30 O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Cortisone, 21-acetate (8CI), Pregn-4-ene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-, 21-acetate (7CI), 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione 21 acetate, 21-Acetoxy-17-hydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione, 21-Acetoxy-17α-hydroxy-3,11,20-triketopregnene-4, 21-Acetoxy-17α-hydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione, 4-Pregnene-17a,21-diol-3,11,20-trione 21-acetate, Adreson, Artriona, Biocort Acetate, Compound E Acetate, Corlin, Cortadren, Cortelan, Cortisone acetate, Cortistab, Cortisyl, Cortisyl Artriona, Cortone acetate, Incortin, Irisone acetate, NSC 49420, Ricortex, Scheroson |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-17,20,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-10,13-dimetil-3,11-dioxo-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 402.48 |
| Mostrar más |