Learn More
Cortisone acetate, MedChemExpress
Código de producto. 16431866
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16431866 500 mg 500 miligramos
16407326 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16431866 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17461A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Cortisone acetate (Cortisone 21-acetate), an oxidized metabolite of Cortisol (a Glucocorticoid). Cortisone acetate acts as an immunosuppressant and anti-inflammatory agent. Cortisone acetate can partially intervene in binding of Glucocorticoid to Glucocorticoid-receptor at high concentrations.
Cortisone acetate (Cortisone 21-acetate), an oxidized metabolite of Cortisol (a Glucocorticoid). Cortisone acetate acts as an immunosuppressant and anti-inflammatory agent. Cortisone acetate can partially intervene in binding of Glucocorticoid to Glucocorticoid-receptor at high concentrations.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cortisone acetate
Forma física Solid
CAS 50-04-4
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H30O6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Cortisone 21-acetate
Información de solubilidad DMSO : 6.8 mg/mL (16.90 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 1 mg/mL (2.48 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES C[C@@]1(C2)[C@](C(COC(C)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C2=O)=O
Peso molecular (g/mol) 402.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.48
Porcentaje de pureza 98.15%