Learn More
Acetato de cortisona, LoGiCal
Código de producto. 30461742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461742 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461742 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0186.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cortisone Acetate
CAS 50-04-4
Nombres de analitos o componentes Cortisone Acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H30 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Hydrocortisone Acetate Imp. D (EP), 17-Hydroxy-3,11,20-Trioxo-pregn-4-en-21-yl Acetate, Cortisone Acetate, Hydrocortisone Acetate Imp. D (Pharmeuropa), Cortisone 21-acetate, 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione 21 acetate, 21-Acetoxy-17-hydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione, 21-Acetoxy-17alpha-hydroxy-3,11,20-triketopregnene-4, 21-Acetoxy-17alpha-hydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione, 4-Pregnene-17a,21-diol-3,11,20-trione 21-acetate, Adreson, Artriona, Biocort Acetate, Compound E Acetate, Corlin, Cortadren, Cortelan, Cortisone acetate, Cortistab, Cortisyl, Cortisyl Artriona, Cortone acetate, Incortin, Irisone acetate, NSC 49420, Ricortex, Scheroson, Hydrocortisone Acetate Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-17,20,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C
Nombre IUPAC Acetato de [2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-10,13-dimetil-3,11-dioxo-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo]
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 402.48
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.2042 g/mol