Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cortisona, 98 %
Código de producto. 15549523 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15549523 1 g 1 g
15559523 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15549523 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 460520010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 53-06-5 | C21H28O5 | 360.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-06-5
Fórmula molecular C21H28O5
Peso molecular (g/mol) 360.45
Número MDL MFCD00003610
Clave InChI MFYSYFVPBJMHGN-ZPOLXVRWSA-N
Sinónimo cortisone, andreson, cortisal, cortisate, cortistal, cortivite, cortogen, cortone, kendall's compound e, adrenalex
PubChem CID 222786
ChEBI CHEBI:16962
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,11-diona
SMILES C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cortisone
Punto de fusión 223.0°C to 228.0°C
Pérdida por secado 2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.44
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cortisone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.