Learn More
Cortisona, 98,1%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11434632 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11434632 5 g
1 options
Código de producto. 11434632 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219017205
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 53-06-5
Fórmula molecular C21H28O5
Peso molecular (g/mol) 360.45
Número MDL MFCD00003610
Clave InChI MFYSYFVPBJMHGN-ZPOLXVRWSA-N
Sinónimo cortisone, andreson, cortisal, cortisate, cortistal, cortivite, cortogen, cortone, kendall's compound e, adrenalex
PubChem CID 222786
ChEBI CHEBI:16962
Nombre IUPAC (1R,3aS,3bS,9aR,9bS,11aS)-1-hidroxi-1-(2-hidroxiacetil)-9a,11a-dimetil-1H,2H,3H ,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-ciclopenta[a]fenantreno-7,10-diona
SMILES C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cortisone
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.981
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.4
Forma física Polvo