Learn More
Cortisona 21-acetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13581640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13581640 5 g Frasco de vidrio 5 g
13581610 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13581640 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448960050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-04-4
Fórmula molecular C23H30O6
Peso molecular (g/mol) 402.49
Número MDL MFCD00003609
Clave InChI ITRJWOMZKQRYTA-RFZYENFJSA-N
Sinónimo cortisone acetate, cortisone 21-acetate, cortone acetate, incortin, biocort acetate, artriona, cortadren, scheroson, cortisyl, adreson
PubChem CID 5745
ChEBI CHEBI:3897
Nombre IUPAC 2-[(1R,3aS,3bS,9aR,9bS,11aS)-1-hydroxy-9a,11a-dimethyl-7,10-dioxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethyl acetate
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cortisone 21-acetate
Punto de fusión 237°C to 240°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,2525
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.48
Porcentaje de pureza 98+%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cortisone 21-acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.