Learn More
Cortisona 17-Valerato (>90%), TRC
Código de producto. 30137313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137313 250 mg 250 miligramos
30138390 500 mg 500 miligramos
30007172 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137313 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC696550250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136370-31-5
Fórmula molecular C26H36O6
Peso molecular (g/mol) 444.56
Sinónimo 21-Hydroxy-17-[(1-oxopentyl)oxy]pregn-4-ene-3,11,20-trione
Nombre IUPAC [(8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetilo-3,11-dioxo-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantra-17-il] pentanoato
SMILES O=C1C[C@@]2(C)[C@](CC[C@@]2(OC(CCCC)=O)C(CO)=O)([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@]31[H])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cortisone 17-Valerate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H36O6/c1-4-5-6-22(31)32-26(21(30)15-27)12-10-19-18-8-7-16-13-17(28)9-11-24(16,2)23(18)20(29)14-25(19,26)3/h13,18-19,23,27H,4-12,14-15H2,1-3H3/t18-,19-,23+,24-,25-,26+/m0/s1