Learn More
Cortisol, Lipomed
Código de producto. 30461985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461985 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30461985 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMCOR1630100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Cortisol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone
CAS 50-23-7
Nombres de analitos o componentes Hydrocortisone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H30 O5
Sinónimo Hydrocortisone, Cortisol, 11 beta,17,21-Trihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione, Hydrocortisone Hydrogen Succinate Imp. A (EP), Prednisolone Imp. A (EP), 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES C[C@]12 CCC(=O)C=C1CC[C@H]3 [C@@H]4 CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Nombre IUPAC (8 S,9 S,10 R,11 S,13 S,14 S,17 R)-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1 H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 362.46
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 362,2093 g/mol