Learn More
Cortisol-9,12,12-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cortisol-9,12,12-d3 |
| CAS | 115699-92-8 |
| Fórmula molecular | C21 D3 H27 O5 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | (11β)-11,17,21-Trihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione-d3, (11β)-11,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione-9,12,12-d3, Cortisol-d3, 11β,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione-d3, 17-Hydroxycorticosterone-d3, 17α-Hydroxycorticosterone-d3, NSC 10483-d3, Hydrocortisone D3 (9,12,12 D3), Cortisol D3 (9,12,12 D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26 H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i10D2,18 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])[C@H](O)[C@@]2([2 H])[C@@H](CCC3=CC(=O)CC[C@]23 C)[C@@H]4 CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]14 C |
| Nombre IUPAC | (8 S,9 S,10 R,11 S,13 S,14 S,17 R)-9,12,12-trideuterio-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-2,6,7,8,11,14,15,16-octahidro-1 H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 365.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.2282 g/mol |
| Mostrar más |