Learn More
Cortisol-9,11,12,12-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cortisol-D4 (9,11,12,12-D4) |
| CAS | 73565-87-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21 2H4 H26 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Hydrocortisone-9α,11α,12α,12β-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i10D2,16D,18D |
| SMILES | [2H]C1([2H])[C@]([2H])(O)[C@@]2([2H])[C@@H](CCC3=CC(=O)CC[C@]23C)[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]14C |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-9,11,12,12-tetradeuterio-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 366.48 |
| Mostrar más |