Learn More
Cortisol 21-Sulfato de Sal Potásica, TRC
Código de producto. 30136523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136523 250 mg 250 miligramos
30004054 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136523 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC696320250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152957-32-9
Fórmula molecular C21H29KO8S
Peso molecular (g/mol) 480.61
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,17-dihydroxy-21-(sulfooxy)-, monopotassium salt, (11β)- (9CI), (11β)-11,17-Dihydroxy-21-(sulfooxy)pregn-4-ene-3,20-dione monopotassium salt, Potassium hydrocortisone 21-sulfate, Cortisol 21-sulfate potassium salt
Nombre IUPAC potasio; [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetil] sulfato
SMILES [K+].C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)COS(=O)(=O)[O-])[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cortisol 21-Sulfate Potassium Salt
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O8S.K/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;/h9,14-16,18,23,25H,3-8,10-11H2,1-2H3,(H,26,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.122