Learn More
Cortisol 21-mesilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cortisol 21-Mesylate |
| CAS | 6677-96-9 |
| Fórmula molecular | C22H32O7S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Hydrocortisone 21-Mesylate, 11,17-Dihydroxy-21-[(methylsulfonyl)oxy]-pregn-4-ene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H32O7S/c1-20-8-6-14(23)10-13(20)4-5-15-16-7-9-22(26,18(25)12-29-30(3,27)28)21(16,2)11-17(24)19(15)20/h10,15-17,19,24,26H,4-9,11-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)COS(=O)(=O)C)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23 |
| Nombre IUPAC | [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetil] metanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 440.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 440.1869 |