Learn More
Cortisol-1,2-d2, TRC
Código de producto. 30132635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132635 5 mg 5 miligramos
30041036 2.5 mg 2.50 miligramo
30040501 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30132635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7146165MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1257650-73-9
Fórmula molecular C21 D2 H28 O5
Peso molecular (g/mol) 364.4722
Sinónimo (11beta)-11,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione-1,2-d2
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantotra-3-1,2-d2
SMILES C[C@@]12[C@](CC[C@]2(O)C(CO)=O)([H])[C@@]3([H])[C@@]([C@H](C1)O)([H])[C@@]4(C(CC3)=CC(C([2H])C4[2H])=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone D2 (1,2-D2)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i5D,7D/t5?,7?,14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.2219
Porcentaje de pureza >95%