Learn More
Cortisol-1,2-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cortisol-1,2-d2 |
| CAS | 79037-25-5 |
| Fórmula molecular | C21 D2 H28 O5 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 1,2 alpha-Hydrocortisone D2 (1,2-D2), Pregn-4-ene-3,20-dione-1,2-d2, 11,17,21-trihydroxy-, (1α,2α,11β)-, (1α,2α,11β)-11,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione-1,2-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26 H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i5D,7 D/t5-,7+,14+,15+,16+,18-,19+,20+,21+/m1 |
| SMILES | [2 H][C@@H]1 [C@H]([2 H])[C@]2(C)[C@H]3 [C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@]4(O)C(=O)CO)[C@@H]3 CCC2=CC1=O |
| Nombre IUPAC | (1 S,2 R,8 S,9 S,10 R,11 S,13 S,14 S,17 R)-1,2-dideuterio-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1 H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 364.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.2219 g/mol |
| Mostrar más |